Learn More
Ácido 3,5-dimetoxibencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15409737
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15409737 1 g 1 g
15419737 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15409737 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52965.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 192182-54-0 | C8H11BO4 | 181.982 g/mol
3,5-Dimethoxybenzeneboronic acid is used as reactant for palladium-catalyzed coupling reactions, preparation of benzopyranone derivatives as positive GABAA receptor modulators, preparation of aryl alkenes via three-component coupling catalyzed by palladium and Suzuki-Miyaura coupling. It is also used as reactant for rhodium catalyzed cyanation with N-cyano-N-phenyl-p-methylbenzenesulfonamide and preparation of bisphosphonate inhibitors of human farnesyl pyrophosphate synthase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 3,5-dimetoxibencenoborónico se utiliza como reactivo para las reacciones de acoplamiento catalizadas por paladio, la preparación de derivados de benzopiranona como moduladores positivos del receptor GABAA, la preparación de alquenos de arilo mediante el acoplamiento de tres componentes catalizados por paladio y el acoplamiento Suzuki-Miyaura. También se utiliza como reactivo para la cianación catalizada por rodio con N-ciano-N-fenil-p-metilbencenosulfonamida y la preparación de inhibidores de bisfosfonatos de farnesil pirofosfato sintasa humana.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 192182-54-0
Fórmula molecular C8H11BO4
Peso molecular (g/mol) 181.982
Número MDL MFCD03095127
Clave InChI XUIURRYWQBBCCK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dimethoxybenzeneboronic acid, 3,5-dimethoxyphenyl boronic acid, 3,5-dimethoxyphenylboronicacid, boronic acid, 3,5-dimethoxyphenyl, pubchem1827, acmc-1c82c, ksc174i6h, 3,5-dimethoxy phenyl boronic acid, 3,5-dimethoxyphenylboronic acid, boronic acid, b-3,5-dimethoxyphenyl
PubChem CID 4374257
Nombre IUPAC ácido (3,5-dimetoxifenil)borónico
SMILES B(C1=CC(=CC(=C1)OC)OC)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dimethoxybenzeneboronic acid
Punto de fusión 205°C to 207°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.98
Porcentaje de pureza 98%