Learn More
3,5-dimetoxibenzaldehído, TRC
Código de producto. 30375857
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30375857 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30375857 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4696301G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dimethoxybenzaldehyde
CAS 7311-34-4
Fórmula molecular C9H10O3
Cantidad 1 g
Sinónimo NSC 62667
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O3/c1-11-8-3-7(6-10)4-9(5-8)12-2/h3-6H,1-2H3
SMILES COc1cc(OC)cc(C=O)c1
Nombre IUPAC 3,5-dimetoxibenzaldehído
Peso molecular (g/mol) 166.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.063