Learn More
3,5-dimetoxibenzaldehído, TRC
Código de producto. 30379802
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30379802 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30379802 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD46963010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nombre del producto químico o material 3,5-Dimethoxybenzaldehyde
CAS 7311-34-4
Fórmula molecular C9H10O3
Cantidad 10 g
Sinónimo NSC 62667
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O3/c1-11-8-3-7(6-10)4-9(5-8)12-2/h3-6H,1-2H3
SMILES COc1cc(OC)cc(C=O)c1
Nombre IUPAC 3,5-dimetoxibenzaldehído
Peso molecular (g/mol) 166.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.063
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.