Learn More
3,5-Dimetoxibenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
3,5-Dimethoxybenzaldehyde is used as a building block in organic synthesis. It is used to prepare isomeric hyperbranched polyetherketones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 3,5-dimetoxibenzaldehído se utiliza como componente básico de la síntesis orgánica. Se utiliza para preparar polietercetonas isoméricas hiperramificadas.
Solubilidad
Soluble en metanol caliente. Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases fuertes y agentes reductores fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,5-Dimethoxybenzaldehyde |
| Punto de fusión | 44°C to 48°C |
| Punto de ebullición | 115°C to 118°C (1 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
| Cantidad | 100 g |
| Beilstein | 2042374 |
| Sensibilidad | Air Sensitive |
| Información de solubilidad | Soluble in hot methanol. Insoluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 166.18 |
| Porcentaje de pureza | 98% |