Learn More
3,5-Dimetoxibenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11462058
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11462058 5 g 5 g
11472058 25 g 25 g
11482058 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11462058 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15109.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7311-34-4 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
3,5-Dimethoxybenzaldehyde is used as a building block in organic synthesis. It is used to prepare isomeric hyperbranched polyetherketones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3,5-dimetoxibenzaldehído se utiliza como componente básico de la síntesis orgánica. Se utiliza para preparar polietercetonas isoméricas hiperramificadas.
Solubilidad
Soluble en metanol caliente. Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases fuertes y agentes reductores fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7311-34-4
Fórmula molecular C9H10O3
Peso molecular (g/mol) 166.18
Número MDL MFCD00003366
Clave InChI VFZRZRDOXPRTSC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dimethoxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 3,5-dimethoxy, 3,5-dimethoxybenzaldehyd, pubchem2645, 3,5 dimethoxybenzaldehyde, acmc-1bhx6, 3,5 dimethoxylbenzaldehyde, 3,5 dimethoxy benzaldehyde, 3,5-dimethoxy benzaldehyde, ghl.pd_mitscher_leg0.694
PubChem CID 81747
Nombre IUPAC 3,5-dimetoxibenzaldehído
SMILES COC1=CC(C=O)=CC(OC)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dimethoxybenzaldehyde
Punto de fusión 44°C to 48°C
Punto de ebullición 115°C to 118°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Beilstein 2042374
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in hot methanol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 98%