Learn More
3,5-Dimetoxianilina, TRC
Código de producto. 30384282
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30384282 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30384282 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD46059010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dimethoxyaniline
CAS 10272-07-8
Fórmula molecular C8H11NO2
Cantidad 10 g
Sinónimo 3,5-Dimethoxy-benzenamine, 3,5-Dimethoxybenzenamine, 3,5-Dimethoxyphenylamine
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11NO2/c1-10-7-3-6(9)4-8(5-7)11-2/h3-5H,9H2,1-2H3
SMILES COc1cc(N)cc(OC)c1
Nombre IUPAC 3,5-dimetoxianilina
Peso molecular (g/mol) 153.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.079