Learn More
3,5-Dimetoxianilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11457367
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11457367 10 g 10 g
11369519 25 g 25 g
11467367 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11457367 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15073.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10272-07-8 | C8H11NO2 | 153.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10272-07-8
Fórmula molecular C8H11NO2
Peso molecular (g/mol) 153.18
Número MDL MFCD00008392
Clave InChI WNRGWPVJGDABME-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzenamine, 3,5-dimethoxy, 3,5-dimethoxybenzeneamine, 5-aminoresorcinol dimethyl ether, 3,5-dimethoxy-phenylamine, 3,5-dimethoxyanaline, 3,5-dimethoxy aniline, 5-aminoresorcinol dimethylether, 3,5-dimethoxybenzenamine, 3,5-dimethoxyphenylamine, pubchem4423
PubChem CID 66301
Nombre IUPAC 3,5-dimetoxianilina
SMILES COC1=CC(OC)=CC(N)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dimethoxyaniline
Punto de fusión 53°C to 57°C
Punto de ebullición 178°C (20 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Characteristic
Cantidad 10 g
Número UN UN2811
Beilstein 638013
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.18
Porcentaje de pureza 98%