Learn More
3',5'-Dimetoxiacetofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
3',5'-Dimethoxyacetophenone is used as starting reagent in the synthesis of 5,7-dimethoxy-3-methylindazole1. It was used in the synthesis of (R)-(+)-1-(3,5-dimethoxyphenyl)ethyl acetate-ether-180.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
3′La 5′-dimetoxiacetofenona se utiliza como reactivo inicial en la síntesis de 5,7-dimetoxi-3-metilindazol1. Se utilizaba en la síntesis de (R)-(+)-1-(3,5-dimetoxifenil)etil acetato-éter.180
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Los materiales incompatibles son agentes oxidantes. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3',5'-Dimethoxyacetophenone |
| Punto de fusión | 39°C to 41°C |
| Punto de ebullición | 290°C to 291°C |
| Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
| Índice de refracción | 1.543 |
| Cantidad | 5 g |
| Beilstein | 2045586 |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.2 |
| Porcentaje de pureza | 97% |