Learn More
3',5'-Dimethoxyacetophenone, 97%, ACROS Organics™
Código de producto. 10307690 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10307690 1 g Glass bottle 1 g
1 options
Código de producto. 10307690 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 171630010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3', 5'-Dimethoxyacetophenone
Nombre de nota 97%
CAS 39151-19-4
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 36°C to 41°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C10H12O3
Fórmula lineal (CH3O)2C6H3COCH3
Número MDL MFCD00008739
Cantidad 1 g
Beilstein 08, 274
Sinónimo 3',5'-dimethoxyacetophenone, 1-3,5-dimethoxyphenyl ethanone, 3,5-dimethoxyacetophenone, 1-3,5-dimethoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-3,5-dimethoxyphenyl, 1-acetyl-3,5-dimethoxybenzene, acetophenone, 3',5'-dimethoxy-6ci,7ci, acmc-20anci, pubchem3391, opera_id_1889
Clave InChI YJKHOUIVWKQRSL-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC(=CC(OC)=C1)C(C)=O
Nombre IUPAC 1-(3,5-dimethoxyphenyl)ethan-1-one
Peso molecular (g/mol) 180.20
PubChem CID 95997
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.2
Porcentaje de pureza ≥96.0%
Forma física Crystalline Powder or Crystals