Learn More
Ácido 3,5-dimetoxi-4-hidroxicinámico, 98 %, predominantemente isómero trans, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3, 5-Dimethoxy-4-hydroxycinnamic acid |
| % mín. CAS | 97.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | 203.0°C to 205.0°C |
| Color | Beige amarillento a Amarillo |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | HOC6H2(OCH3)2CH=CHCO2H |
| Cantidad | 5 g |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- 3,5-Dimethoxy-4-hydroxycinnamic acid, predominantly trans isomer
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.