Learn More
3,5-Dimetoxi-4-hidroxibenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10386730 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10386730 5 g Frasco de vidrio 5 g
10031390 25 g Frasco de vidrio 25 g
10066183 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10386730 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 132880050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 134-96-3 | C9H10O4 | 182.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 134-96-3
Fórmula molecular C9H10O4
Peso molecular (g/mol) 182.18
Número MDL MFCD00006943
Clave InChI KCDXJAYRVLXPFO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo syringaldehyde, 3,5-dimethoxy-4-hydroxybenzaldehyde, syringic aldehyde, syringylaldehyde, syringealdehyde, benzaldehyde, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy, gallaldehyde 3,5-dimethyl ether, 3,5-dimethoxy-4-hydroxybenzene carbonal, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy-benzaldehyde, springaldehyde
PubChem CID 8655
ChEBI CHEBI:67380
Nombre IUPAC 4-hidroxi-3,5-dimetoxibenzaldehído
SMILES COC1=CC(C=O)=CC(OC)=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dimethoxy-4-hydroxybenzaldehyde
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 110.0°C to 113.0°C
Color Marrón a verde amarillento
Densidad 1.0130g/mL
Punto de ebullición 192.0°C to 193.0°C (14.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Índice Merck 15, 9145
Gravedad específica 1.013
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: very sparingly soluble in petr ether, soluble in alcohol, ether, chloroform, hot benzene, glacial acetic acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,5-Dimethoxy-4-hydroxybenzaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.