Learn More
3',5'-Dimetoxi-4'-hidroxiacetofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10346130 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10346130 5 g Frasco de vidrio 5 g
10102910 1 g Frasco de vidrio 1 g
10339273 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10346130 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 115540050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.20€
    72.65€ / 5 g
    Ahorro 11.55€
    13% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 2478-38-8 | C10H12O4 | 196.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2478-38-8
Fórmula molecular C10H12O4
Peso molecular (g/mol) 196.20
Número MDL MFCD00008748
Clave InChI OJOBTAOGJIWAGB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acetosyringone, 3',5'-dimethoxy-4'-hydroxyacetophenone, 1-4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl ethanone, 4'-hydroxy-3',5'-dimethoxyacetophenone, 3,5-dimethoxy-4-hydroxyacetophenone, acetosyringon, ethanone, 1-4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl, 1-4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl ethan-1-one, acetosyringenin, acetophenone, 4'-hydroxy-3',5'-dimethoxy
PubChem CID 17198
ChEBI CHEBI:2404
Nombre IUPAC 1-(4-hidroxi-3,5-dimetoxifenil)etanona
SMILES COC1=CC(=CC(OC)=C1O)C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3′,5′-Dimethoxy-4′-hydroxyacetophenone
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 123°C to 128°C
Color Beige a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HOC6H2(OCH3)2COCH3
Cantidad 5 g
Beilstein 08,II,444
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,acetone,ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.2
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxyacetophenone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.