Learn More
Ácido 3,5-Diisopropilsalicílico, TRC
Código de producto. 30385457
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30385457 5 g -
30381302 1 g 1 g
30377579 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30385457 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD5254455G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2215-21-6
Fórmula molecular C13H18O3
Peso molecular (g/mol) 222.28
Sinónimo 2-Hydroxy-3,5-bis(1-methylethyl)benzoic Acid, 2-Hydroxy-3,5-bis(propan-2-yl)benzoic Acid, 2-Hydroxy-3,5-diisopropylbenzoic Acid, 3,5-Diisopropyl-2-hydroxybenzoic Acid
Nombre IUPAC Ácido 2-hidroxi-3,5-di(propan-2-il)benzoico
SMILES CC(C)c1cc(C(C)C)c(O)c(c1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Diisopropylsalicylic Acid
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H18O3/c1-7(2)9-5-10(8(3)4)12(14)11(6-9)13(15)16/h5-8,14H,1-4H3,(H,15,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.1256