Learn More
3,5-diisopropilfenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,5-Diisopropylphenol |
| CAS | 26886-05-5 |
| Fórmula molecular | C12 H18 O |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 3,5-bis(1-Methylethyl)phenol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H18O/c1-8(2)10-5-11(9(3)4)7-12(13)6-10/h5-9,13H,1-4H3 |
| SMILES | CC(C)c1cc(O)cc(c1)C(C)C |
| Nombre IUPAC | 3,5-di(propan-2-il)fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 178.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 178.1358 |