Learn More
Ácido 3,5-diyodosalicílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11448657
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11448657 500 g 500 g
11428657 25 g 25 g
11438657 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11448657 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19786.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 133-91-5 | C7H4I2O3 | 389.915 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 133-91-5
Fórmula molecular C7H4I2O3
Peso molecular (g/mol) 389.915
Número MDL MFCD00002444
Clave InChI DHZVWQPHNWDCFS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-diiodosalicylic acid, 3,5-diiodo-2-hydroxybenzoic acid, benzoic acid, 2-hydroxy-3,5-diiodo, 2-hydroxy-3,5-diiodobenzoate, 3,5-diiodosalicylate, 2-hydroxy-3,5-diiodobenzenecarboxylic acid, salicylic acid, 3,5-diiodo, 2-hydroxy-3,5-diiodo-benzoic acid, benzoic acid, 3,5-diiodo-2-hydroxy, 3,5-diiodosalicylicacid
PubChem CID 8631
Nombre IUPAC Ácido 2-hidroxi-3,5-diyodobenzoico
SMILES C1=C(C=C(C(=C1I)O)C(=O)O)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Diiodosalicylic acid
Punto de fusión 228°C to 234°C
Cantidad 500 g
Beilstein 2615358
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,3190
Formula Weight (peso de la fórmula) 389.91
Porcentaje de pureza 97%