Learn More
3,5-Diyodosalicilaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15219676 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15219676 25 g 25 g
15209676 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15219676 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 450860250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2631-77-8 | C7H4I2O2 | 373.92 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2631-77-8
Fórmula molecular C7H4I2O2
Peso molecular (g/mol) 373.92
Clave InChI MYWSBJKVOUZCIA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-diiodosalicylaldehyde, benzaldehyde, 2-hydroxy-3,5-diiodo, 3,5-diiodo-2-hydroxybenzaldehyde, 2-hydroxy-3,5-diiodo-benzaldehyde, acmc-20ancp, 3,5-diodosolicylaldehyde, 2,4-diiodo-6-formylphenol, #, benzaldehyde,2-hydroxy-3,5-diiodo
PubChem CID 75829
Nombre IUPAC 2-hidroxi-3,5-diyodobenzaldehído
SMILES C1=C(C=C(C(=C1I)O)C=O)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 5-Diiodosalicylaldehyde
Punto de fusión 108°C to 110°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 373.92
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,5-Diiodosalicylaldehyde, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.