Learn More
3,5-Diyodotiroaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,5-Diiodo Thyroaldehyde |
| CAS | 2828-49-1 |
| Fórmula molecular | C13H8I2O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 4-(4-Hydroxyphenoxy)-3,5-diiodo-benzaldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H8I2O3/c14-11-5-8(7-16)6-12(15)13(11)18-10-3-1-9(17)2-4-10/h1-7,17H |
| SMILES | Oc1ccc(Oc2c(I)cc(C=O)cc2I)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-(4-hidroxifenoxi)-3,5-diyodobenzaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 466.01 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 465.8563 |