Learn More
Éter metílico de 3,5-diyodotiroaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,5-Diiodo Thyroaldehyde Methyl Ether |
| CAS | 69240-57-9 |
| Fórmula molecular | C14H10I2O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 3,5-Diiodo-4-(4-methoxyphenoxy)-benzaldehyde, 3,5-Diiodo-4-(p-methoxyphenoxy)-benzaldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H10I2O3/c1-18-10-2-4-11(5-3-10)19-14-12(15)6-9(8-17)7-13(14)16/h2-8H,1H3 |
| SMILES | COc1ccc(Oc2c(I)cc(C=O)cc2I)cc1 |
| Nombre IUPAC | 3,5-diyodo-4-(4-metoxifenoxi)benzaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 480.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 479.8719 |