Learn More
Ácido 3,5-diyodotiroacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,5-Diiodo Thyroacetic Acid |
| CAS | 1155-40-4 |
| Fórmula molecular | C14 H10 I2 O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4-(4-Hydroxyphenoxy)-3,5-diiodobenzeneacetic Acid, [4-(p-Hydroxyphenoxy)-3,5-diiodophenyl]acetic Acid, Diac, NSC 90463 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H10I2O4/c15-11-5-8(7-13(18)19)6-12(16)14(11)20-10-3-1-9(17)2-4-10/h1-6,17H,7H2,(H,18,19) |
| SMILES | OC(=O)Cc1cc(I)c(Oc2ccc(O)cc2)c(I)c1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[4-(4-hidroxifenoxi)-3,5-diyodofenil]acético |
| Peso molecular (g/mol) | 496.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 495.8668 |