Learn More
3,5-Diiodo-L-tirosina, TRC
Código de producto. 30009422
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Unit Size:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30009422 1 g 1 g
30007817 10 g 10 g
30008615 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30009422 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD4660551G
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 300-39-0
Fórmula molecular C9 H9 I2 N O3
Peso molecular (g/mol) 432.98
Sinónimo L-Tyrosine, 3,5-diiodo-, Tyrosine, 3,5-diiodo-, L- (8CI), 3,5-Diiodo-L-tyrosine, 3',5'-Diiodo-L-tyrosine, Bijodtyrosin, DIT, DIT (amino acid), L-3,5-Diiodotyrosine, NSC 4143, Liothyronine EP impurity B
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-3-(4-hidroxi-3,5-diiodofenil)ácido propanoico
SMILES N[C@@H](Cc1cc(I)c(O)c(I)c1)C(=O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material Di-Iodo-L-tyrosine
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9I2NO3/c10-5-1-4(2-6(11)8(5)13)3-7(12)9(14)15/h1-2,7,13H,3,12H2,(H,14,15)/t7-/m0/s1
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 432.8672