Learn More
3,5-Diiodo-L-tirosina, TRC
Código de producto. 30007817
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007817 10 g 10 g
30009422 1 g 1 g
30008615 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007817 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD46605510G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 300-39-0
Fórmula molecular C9 H9 I2 N O3
Peso molecular (g/mol) 432.98
Sinónimo L-Tyrosine, 3,5-diiodo-, Tyrosine, 3,5-diiodo-, L- (8CI), 3,5-Diiodo-L-tyrosine, 3',5'-Diiodo-L-tyrosine, Bijodtyrosin, DIT, DIT (amino acid), L-3,5-Diiodotyrosine, NSC 4143, Liothyronine EP impurity B
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-3-(4-hidroxi-3,5-diiodofenil)ácido propanoico
SMILES N[C@@H](Cc1cc(I)c(O)c(I)c1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Di-Iodo-L-tyrosine
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9I2NO3/c10-5-1-4(2-6(11)8(5)13)3-7(12)9(14)15/h1-2,7,13H,3,12H2,(H,14,15)/t7-/m0/s1
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 432.8672