Learn More
Hidrato de 3,5-diodo-L-tirosina, 98 % (peso seco), puede contener hasta ≈10 % de agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11443474
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11443474 100 g 100 g
11423474 5 g 5 g
11433474 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11443474 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10702.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18835-59-1
Fórmula molecular C9H13I2NO5
Peso molecular (g/mol) 469.01
Número MDL MFCD00150275
Clave InChI YWAGQOOMOOUEGY-QVGJJETENA-N
Sinónimo 3,5-diiodo-l-tyrosine dihydrate, s-2-amino-3-4-hydroxy-3,5-diiodophenyl propanoic acid dihydrate, 3,5-diiodotyrosine dihydrate, 3,5-dijodtyrosindihydrat, c9h9i2no3.2h2o, 3,5-diiodo-l-tyrosine hydrate, l-tyrosine,3,5-diiodo-, hydrate 1:2, s-2-amino-3-4-hydroxy-3,5-diiodophenyl propanoicaciddihydrate, 2s-2-amino-3-4-hydroxy-3,5-diiodophenyl propanoic acid dihydrate, s-2-amino-3-4-hydroxy-3,5-diiodophenyl-propanoic acid dihydrate
PubChem CID 2724330
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-amino-3-(4-hidroxi-3,5-diyodofenil)propanoico; dihidrato
SMILES O.O.N[C@@H](CC1=CC(I)=C(O)C(I)=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Diiodo-L-tyrosine hydrate
Punto de fusión 185°C (decomposition)
Notas del porcentaje del ensayo (peso seco)
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 432.98 (Anhydrous)
Sensibilidad Light sensitive
Porcentaje de pureza 98%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) May contain up to ≈10% water