Learn More
Hidrato de 3,5-diodo-L-tirosina, 98 % (peso seco), puede contener hasta ≈10 % de agua, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,5-Diiodo-L-tyrosine hydrate |
| Punto de fusión | 185°C (decomposition) |
| Notas del porcentaje del ensayo | (peso seco) |
| Cantidad | 5 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 432.98 (Anhydrous) |
| Sensibilidad | Light sensitive |
| Porcentaje de pureza | 98% |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | May contain up to ≈10% water |