Learn More
3,5-Diiodo-L-tirosina dihidrato, TRC
Código de producto. 30382354
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30382354 2.5 g
30369534 500 mg
30373134 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30382354 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4660582.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18835-59-1
Fórmula molecular C9H9I2NO3 . 2H2O
Peso molecular (g/mol) 469.01
Sinónimo 3,5-Diiodo-L-tyrosine Dihydrate
SMILES O.O.N[C@@H](Cc1cc(I)c(O)c(I)c1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Diiodo-L-tyrosine Dihydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9I2NO3.2H2O/c10-5-1-4(2-6(11)8(5)13)3-7(12)9(14)15;;/h1-2,7,13H,3,12H2,(H,14,15);2*1H2/t7-;;/m0../s1
Cantidad 2.5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 468.8883