Learn More
Dihidrato de 3,5-diyodo-L-tirosina, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15585056 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
15585056 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 15585056 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 225610250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Diiodo-L-tyrosine dihydrate
CAS 18835-59-1
Punto de fusión 200.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Fórmula molecular C9H13I2NO5
Fórmula lineal HOC6H2I2CH2CH(NH2)COOH·2H2O
Número MDL MFCD00150275
Cantidad 25 g
Beilstein 14,IV,237
Condición de rotación específica −20.70 (20.00°C c=2.5, 0.1N NaOH/H2O)
Rotación específica -20.7
Sinónimo 3,5-diiodo-l-tyrosine dihydrate, s-2-amino-3-4-hydroxy-3,5-diiodophenyl propanoic acid dihydrate, 3,5-diiodotyrosine dihydrate, 3,5-dijodtyrosindihydrat, c9h9i2no3.2h2o, 3,5-diiodo-l-tyrosine hydrate, l-tyrosine,3,5-diiodo-, hydrate 1:2, s-2-amino-3-4-hydroxy-3,5-diiodophenyl propanoicaciddihydrate, 2s-2-amino-3-4-hydroxy-3,5-diiodophenyl propanoic acid dihydrate, s-2-amino-3-4-hydroxy-3,5-diiodophenyl-propanoic acid dihydrate
Clave InChI YWAGQOOMOOUEGY-QVGJJETENA-N
SMILES O.O.N[C@@H](CC1=CC(I)=C(O)C(I)=C1)C(O)=O
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-amino-3-(4-hidroxi-3,5-diyodofenil)propanoico; dihidrato
Peso molecular (g/mol) 469.01
PubChem CID 2724330
Formula Weight (peso de la fórmula) 469.01
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,5-Diiodo-L-tyrosine dihydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación