Learn More
3,5-diyodo-L-tirosina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15462549
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15462549 100 g 100 g
15452549 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15462549 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H65420.22
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 300-39-0
Fórmula molecular C9H9I2NO3
Peso molecular (g/mol) 432.98
Número MDL MFCD00016542
Clave InChI NYPYHUZRZVSYKL-JLDDOWRYNA-N
Sinónimo 3,5-diiodo-l-tyrosine, l-3,5-diiodotyrosine, diiodotyrosine, l-diiodotyrosine, 3,5-diiodotyrosine, 3,5-l-diiodotyrosine, 3,5-iodo-l-tyrosine, h-tyr 3,5-i2-oh, dit amino acid, l-tyrosine, 3,5-diiodo
PubChem CID 9305
ChEBI CHEBI:15768
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-3-(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)propanoic acid
SMILES N[C@@H](CC1=CC(I)=C(O)C(I)=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Diiodo-L-tyrosine
Color Amarillo
Beilstein 2218691
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 432.98
Sensibilidad Light sensitive
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido