Learn More
3,5-Diiodo-L-tironina, TRC
Código de producto. 17948514
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17948514 5 g 5 g
17909094 500 mg 500 miligramos
17908684 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17948514 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4551555G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1041-01-6
Fórmula molecular C15 H13 I2 N O4
Peso molecular (g/mol) 525.08
Sinónimo L-Tyrosine, O-(4-hydroxyphenyl)-3,5-diiodo-, Alanine, 3-[4-(p-hydroxyphenoxy)-3,5-diiodophenyl]-, L- (8CI), 3,5-Diiodo-L-thyronine, 3,5-Diiodothyronine, Diiodo-L-thyronine, Diiodothyronine, L-3,5-Diiodothyronine, L-Diiodothyronine, L-T2, NSC 90469, O-(4-Hydroxyphenyl)-3,5-diiodo-L-tyrosine, Liothyronine Sodium Imp. E (EP)
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-3-[4-(4-hidroxifenoxi)-3,5-diiodofenil]ácido propanoico
SMILES N[C@@H](Cc1cc(I)c(Oc2ccc(O)cc2)c(I)c1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2S)-2-Amino-3-[4-(4-hydroxyphenoxy)-3,5-diiodophenyl]propanoic Acid (3,5-Diiodo-L-thyronine)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H13I2NO4/c16-11-5-8(7-13(18)15(20)21)6-12(17)14(11)22-10-3-1-9(19)2-4-10/h1-6,13,19H,7,18H2,(H,20,21)/t13-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 524.8934
Porcentaje de pureza >95%