Learn More
3',5'-Diiodo-L-tironina, TRC
Código de producto. 30135876
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135876 250 mg 250 miligramos
30007576 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135876 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD455156250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4192-14-7
Fórmula molecular C15H13I2NO4
Peso molecular (g/mol) 525.08
Sinónimo (S)-2-Amino-3-(4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)phenyl)propanoic Acid, 3',5'-Diiodothyronine, O-(4-Hydroxy-3,5-diiodophenyl)-L-tyrosine, 3-[p-(4-Hydroxy-3,5-diiodophenoxy)phenyl]-L-alanine
SMILES OC(C(I)=C1)=C(I)C=C1OC(C=C2)=CC=C2C[C@H](N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3',5'-Diiodo-L-thyronine
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C15H13I2NO4/c16-11-6-10(7-12(17)14(11)19)22-9-3-1-8(2-4-9)5-13(18)15(20)21/h1-4,6-7,13,19H,5,18H2,(H,20,21)/t13-/m0/s1
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 524.8934
Porcentaje de pureza >95%