Learn More
3,5-diyodo-L-tironina 4'-O-sulfato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,5-Diiodo-L-thyronine 4’-O-Sulfate |
| CAS | 1628776-32-8 |
| Fórmula molecular | C15H13I2NO7S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Diiodothyronine Sulfate, (S)-2-Amino-3-(3,5-diiodo-4-(4-(sulfooxy)phenoxy)phenyl)propanoic Acid, Diiodothyronine Hydrogen Sulfate, T2 Sulfate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H13I2NO7S/c16-11-5-8(7-13(18)15(19)20)6-12(17)14(11)24-9-1-3-10(4-2-9)25-26(21,22)23/h1-6,13H,7,18H2,(H,19,20)(H,21,22,23)/t13-/m0/s1 |
| SMILES | IC(C=C(C=C1I)C[C@H](N)C(O)=O)=C1OC2=CC=C(C=C2)OS(=O)(O)=O |
| Nombre IUPAC | Ácido (S)-2-amino-3-(3,5-diyodo-4-(4-(sulfooxi)fenoxi)fenil)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 605.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 604.85 |