Learn More
3,5-Diiodo-DL-tirosina, TRC
Código de producto. 30385592
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30385592 100 mg
30372191 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30385592 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD455175100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66-02-4
Fórmula molecular C9 H9 I2 N O3
Peso molecular (g/mol) 432.98
Sinónimo Tyrosine, 3,5-diiodo-, 3,5-Diiodotyrosine, 3,5-Diiodo-4-hydroxyphenylalanine, Agontan, Apothyrin, Cemiod, DIT, DL-3,5-Diiodotyrosine, Dityrin, Flaianina, Gorgoic acid, diiodo-, Gorgonic acid, diiodo-, Iodogorgoic acid, Iodogorgonic acid, Itir, Jodgorgon, NSC 208959, NSC 97936, β-(4-Hydroxy-3,5-diiodophenyl)alanine, 3,5-Diiodo-DL-tyrosine, (2RS)-2-Amino-3-(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)propanoic acid
Nombre IUPAC 2-amino-3-(4-hidroxi-3,5-diiodofenil)ácido propanoico
SMILES NC(Cc1cc(I)c(O)c(I)c1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Diiodo-DL-tyrosine
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9I2NO3/c10-5-1-4(2-6(11)8(5)13)3-7(12)9(14)15/h1-2,7,13H,3,12H2,(H,14,15)
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 432.8672