Learn More
3,5-Diiodo-D-tirosina, TRC
Código de producto. 30135175
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135175 5 g 5 g
30132770 10 g 10 g
30005875 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135175 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4550205G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16711-71-0
Fórmula molecular C9 H9 I2 N O3
Peso molecular (g/mol) 432.98
Sinónimo D-Tyrosine, 3,5-diiodo-, Tyrosine, 3,5-diiodo-, D- (8CI), 3,5-Diiodo-D-tyrosine, D-3,5-Diiodotyrosine, (2R)-2-Amino-3-(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)propanoic acid
Nombre IUPAC (2R)-2-amino-3-(4-hidroxi-3,5-diiodofenil)ácido propanoico
SMILES N[C@H](Cc1cc(I)c(O)c(I)c1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Diiodo-D-tyrosine
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9I2NO3/c10-5-1-4(2-6(11)8(5)13)3-7(12)9(14)15/h1-2,7,13H,3,12H2,(H,14,15)/t7-/m1/s1
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 432.8672