Learn More
Ácido 3,5-diyodo-4-piridona-1-acético, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11471667
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11471667 1 g 1 g
11481667 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11471667 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25646.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 101-29-1
Fórmula molecular C7H5I2NO3
Peso molecular (g/mol) 404.93
Número MDL MFCD00006185
Clave InChI PVBALTLWZVEAIO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pelvirinic acid, 3,5-diiodo-4-pyridone-1-acetic acid, umbradilic acid, diodone acid, unii-nlx9tz649p, 1 4h-pyridineacetic acid, 3,5-diiodo-4-oxo, nlx9tz649p, 3,5-diiodo-4-oxopyridin-1 4h-yl acetic acid, 2-3,5-diiodo-4-oxopyridin-1 4h-yl acetic acid, 3,5-diiodo-4-pyridone-n-acetic acid
PubChem CID 9304
Nombre IUPAC ácido 2-(3,5-diyodo-4-oxopiridin-1-il)acético
SMILES C1=C(C(=O)C(=CN1CC(=O)O)I)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Diiodo-4-pyridone-1-acetic acid
Punto de fusión 244°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Beilstein 163586
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 404.93
Porcentaje de pureza 99%