Learn More
Ácido 3,5-diyodo-4-hidroxifenilpirúvico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,5-Diiodo-4-hydroxyphenylpyruvic Acid |
| CAS | 780-00-7 |
| Fórmula molecular | C9 H6 I2 O4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H6I2O4/c10-5-1-4(2-6(11)8(5)13)3-7(12)9(14)15/h1-2,13H,3H2,(H,14,15) |
| SMILES | OC(=O)C(=O)Cc1cc(I)c(O)c(I)c1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-(4-hidroxi-3,5-diyodofenil)-2-oxopropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 431.95 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 431.8355 |