Learn More
Ácido 3,5-Diiodo-4-hidroxifenilpropiónico, TRC
Código de producto. 30386099
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30386099 5 g
30377100 1 g
30378709 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30386099 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4551835G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13811-11-5
Fórmula molecular C9H8I2O3
Peso molecular (g/mol) 417.97
Sinónimo 4-Hydroxy-3,5-diiodobenzenepropanoic Acid, 3,5-Diiodophloretic Acid, 3-(4-Hydroxy-3,5-diiodophenyl)propanoic Acid, 3-(4-Hydroxy-3,5-diiodophenyl)propionic Acid, 3,5-Diiodo-phloretic Acid, 4-Hydroxy-3,5-diiodo-benzenepropanoic Acid
SMILES OC(=O)CCc1cc(I)c(O)c(I)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Diiodo-4-hydroxyphenylpropionic Acid
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8I2O3/c10-6-3-5(1-2-8(12)13)4-7(11)9(6)14/h3-4,14H,1-2H2,(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 417.8563