Learn More
Ácido 3,5-diyodo-4-hidroxifenilacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,5-Diiodo-4-hydroxyphenylacetic Acid |
| CAS | 1948-39-6 |
| Fórmula molecular | C8H6I2O3 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 4-Hydroxy-3,5-diiodobenzeneacetic Acid, (4-Hydroxy-3,5-diiodophenyl)acetic Acid, alpha-(3,5-Diiodo-4-hydroxyphenyl)acetic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H6I2O3/c9-5-1-4(3-7(11)12)2-6(10)8(5)13/h1-2,13H,3H2,(H,11,12) |
| SMILES | OC(=O)Cc1cc(I)c(O)c(I)c1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(4-hidroxi-3,5-diyodofenil)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 403.94 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 403.8406 |