Learn More
Éster etílico de ácido 3,5-Diiodo-4-hidroxifenilacético, TRC
Código de producto. 30375132
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30375132 250 mg -
30371606 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30375132 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD455270250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90917-49-0
Fórmula molecular C10H10I2O3
Peso molecular (g/mol) 431.99
Sinónimo (4-Hydroxy-3,5-diiodophenyl)acetic Acid Ethyl Ester, 4-Hydroxy-3,5-diiodo-benzeneacetic Acid Ethyl Ester
SMILES CCOC(=O)Cc1cc(I)c(O)c(I)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Diiodo-4-hydroxyphenylacetic Acid Ethyl Ester
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10I2O3/c1-2-15-9(13)5-6-3-7(11)10(14)8(12)4-6/h3-4,14H,2,5H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 431.8719