Learn More
Ácido 3,5-diyodo-4-hidroxibenzoico, Mikromol™
Código de producto. 30052490
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30052490 100 mg 100 miligramos
30052114 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30052490 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0694.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido 3,5-diyodo-4-hidroxibenzoico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Diiodo-4-hydroxybenzoic Acid
CAS 618-76-8
Nombres de analitos o componentes 3,5-Diiodo-4-hydroxybenzoic Acid
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C7 H4 I2 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 3,5-Diiodo-4-hydroxybenzoic Acid, Benzoic acid, 4-hydroxy-3,5-diiodo-, 3,5-Diiodo-4-hydroxybenzoic acid, 4-Hydroxy-3,5-diiodobenzoic acid, Ioxynil acid, M and B 10903, NSC 1497
Fórmula InChI InChI=1S/C7H4I2O3/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1-2,10H,(H,11,12)
SMILES OC(=O)c1cc(I)c(O)c(I)c1
Nombre IUPAC ácido 4-hidroxi-3,5-diyodobenzoico
Peso molecular (g/mol) 389.91
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 389,825 g/mol