Learn More
Ácido 3,5-diyodo-4-hidroxibenzoico, Mikromol™
Descripción
Ácido 3,5-diyodo-4-hidroxibenzoico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,5-Diiodo-4-hydroxybenzoic Acid |
| CAS | 618-76-8 |
| Nombres de analitos o componentes | 3,5-Diiodo-4-hydroxybenzoic Acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C7 H4 I2 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 3,5-Diiodo-4-hydroxybenzoic Acid, Benzoic acid, 4-hydroxy-3,5-diiodo-, 3,5-Diiodo-4-hydroxybenzoic acid, 4-Hydroxy-3,5-diiodobenzoic acid, Ioxynil acid, M and B 10903, NSC 1497 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H4I2O3/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1-2,10H,(H,11,12) |
| SMILES | OC(=O)c1cc(I)c(O)c(I)c1 |
| Nombre IUPAC | ácido 4-hidroxi-3,5-diyodobenzoico |
| Mostrar más |