Learn More
3,5-diyodo-4-hidroxibenzaldehído, TRC
Código de producto. 30384139
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30384139 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30384139 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD455080500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Diiodo-4-hydroxybenzaldehyde
CAS 1948-40-9
Fórmula molecular C7H4I2O2
Cantidad 500 mg
Sinónimo 4-Hydroxy-3,5-diiodo-benzaldehyde, 4-Hydroxy-3,5-diiodobenzaldehyde, NSC 72943
Fórmula InChI InChI=1S/C7H4I2O2/c8-5-1-4(3-10)2-6(9)7(5)11/h1-3,11H
SMILES Oc1c(I)cc(C=O)cc1I
Peso molecular (g/mol) 373.91