Learn More
Ácido 3,5-diyodo-4-hidroxi-DL-feniláctico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,5-Diiodo-4-hydroxy-DL-phenyllactic Acid |
| CAS | 15220-05-0 |
| Fórmula molecular | C9H8I2O4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (±)-α,4-Dihydroxy-3,5-diiodo-benzenepropanoic Acid, DL-3-(4-Hydroxy-3,5-diiodophenyl)-lactic Acid, 3,5-Diiodo-4-hydroxy-DL-phenyllactic Acid, 3-(3,5-Diiodo-4-hydroxyphenyl)lactic Acid, α,4-Dihydroxy-3,5-diiodo-benzenepropanoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H8I2O4/c10-5-1-4(2-6(11)8(5)13)3-7(12)9(14)15/h1-2,7,12-13H,3H2,(H,14,15) |
| SMILES | IC1=CC(CC(C(O)=O)O)=CC(I)=C1O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-hidroxi-3-(4-hidroxi-3,5-diyodofenil)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 433.97 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 433.85 |