Learn More
3,5-dihidroxitolueno, TRC
Código de producto. 30388065
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30388065 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30388065 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4547601G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dihydroxytoluene
CAS 504-15-4
Fórmula molecular C7 H8 O2
Cantidad 1 g
Sinónimo 1,3-Dihydroxy-5-methylbenzene, 1,5-Dihydroxy-3-methylbenzene, 3-Hydroxy-5-methylphenol, 5-Methyl-1,3-benzenediol, 5-Methyl-1,3-dihydroxybenzene, 5-Methylresorcinol, NSC 12441, Orcin, Orcinol
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8O2/c1-5-2-6(8)4-7(9)3-5/h2-4,8-9H,1H3
SMILES Cc1cc(O)cc(O)c1
Nombre IUPAC 5-metilbenceno-1,3-diol
Peso molecular (g/mol) 124.137
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.0524