Learn More
3,5-Dihidroxitolueno monohidrato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11488653
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11488653 100 g 100 g
11468653 5 g 5 g
11478653 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11488653 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10440.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6153-39-5 | C7H10O3 | 142.154 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6153-39-5
Fórmula molecular C7H10O3
Peso molecular (g/mol) 142.154
Número MDL MFCD00149092
Clave InChI NBKPNAMTHBIMLA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-methylbenzene-1,3-diol hydrate, orcinol monohydrate, 5-methylresorcinol monohydrate, 3,5-dihydroxytoluene monohydrate, orcinol hydrate, resorcinol, 5-methyl-, monohydrate, 1,3-benzenediol, 5-methyl-, monohydrate, 1,3-dihydroxy-5-methylbenzene monohydrate, acmc-209mtl, 5-methylresorcinol hydrate
PubChem CID 3083941
Nombre IUPAC 5-metilbenceno-1,3-diol; hidrato
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)O)O.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dihydroxytoluene monohydrate
Punto de fusión 56°C to 60°C
Punto de ebullición 147°C (5 mmHg)
Cantidad 100 g
Beilstein 5103474
Sensibilidad Air Sensitive
Índice Merck 14,6864
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.16 (124.14 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 97%