Learn More
3,5-Dihidroxitolueno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11389415
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11389415 25 g 25 g
11379415 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11389415 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L18567.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 504-15-4 | C7H8O2 | 124.14 g/mol
Used in production of orcein
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 504-15-4
Fórmula molecular C7H8O2
Peso molecular (g/mol) 124.14
Número MDL MFCD00002291
Clave InChI OIPPWFOQEKKFEE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo orcinol, 3,5-dihydroxytoluene, 5-methylresorcinol, 1,3-dihydroxy-5-methylbenzene, orcin, 5-methyl-1,3-benzenediol, 5-methylresorcin, 3-hydroxy-5-methylphenol, 3,5-toluenediol, 1,3-benzenediol, 5-methyl
PubChem CID 10436
ChEBI CHEBI:16536
Nombre IUPAC 5-metilbenceno-1,3-diol
SMILES CC1=CC(O)=CC(O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dihydroxytoluene
Punto de fusión 106°C to 108°C
Punto de ebullición 287°C to 290°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1071903
Sensibilidad Air Sensitive
Índice Merck 14,6864
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.14
Porcentaje de pureza 99%