Learn More
Ácido 3,5-Dihidroxinaptaleno-2-carboxílico, TRC
Código de producto. 30134414
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134414 5 g 5 g
30133898 10 g 10 g
30012531 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134414 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4535005G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89-35-0
Fórmula molecular C11H8O4
Peso molecular (g/mol) 204.18
Sinónimo UBP551;
SMILES OC(=O)c1cc2cccc(O)c2cc1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dihydroxynapthalene-2-carboxylic Acid
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H8O4/c12-9-3-1-2-6-4-8(11(14)15)10(13)5-7(6)9/h1-5,12-13H,(H,14,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.0423