Learn More
Alcohol 3,5-dihidroxibencílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10423045 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10423045 25 g Frasco de vidrio 25 g
10307371 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10423045 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 344060250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 29654-55-5 | C7H8O3 | 140.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 29654-55-5
Fórmula molecular C7H8O3
Peso molecular (g/mol) 140.14
Número MDL MFCD00016867
Clave InChI NGYYFWGABVVEPL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dihydroxybenzyl alcohol, 5-hydroxymethyl-1,3-benzenediol, 5-hydroxymethyl benzene-1,3-diol, 5-hydroxymethyl resorcinol, benzyl alcohol, 3,5-dihydroxy, 1,3-benzenediol, 5-hydroxymethyl, 3,5-dihydroxybenzylalcohol, 3,5-dihydroxy benzyl alcohol, pubchem7418, acmc-1cjog
PubChem CID 34661
Nombre IUPAC 5-(hidroximetil)benceno-1,3-diol
SMILES C1=C(C=C(C=C1O)O)CO
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 3, 5-Dihydroxybenzyl alcohol
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 181.0°C to 186.0°C
Color Beige rosáceo a blanco o gris
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (HO)2C6H3CH2OH
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.14
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,5-Dihydroxybenzyl alcohol
Signalord
  • Atención
Farekategori
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Faresætning
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Sikkerhedssætning
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.