Learn More
Alcohol 3,5-dihidroxibencílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10307371 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10307371 5 g Frasco de vidrio 5 g
10423045 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10307371 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 344060050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 29654-55-5 | C7H8O3 | 140.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29654-55-5
Fórmula molecular C7H8O3
Peso molecular (g/mol) 140.14
Número MDL MFCD00016867
Clave InChI NGYYFWGABVVEPL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dihydroxybenzyl alcohol, 5-hydroxymethyl-1,3-benzenediol, 5-hydroxymethyl benzene-1,3-diol, 5-hydroxymethyl resorcinol, benzyl alcohol, 3,5-dihydroxy, 1,3-benzenediol, 5-hydroxymethyl, 3,5-dihydroxybenzylalcohol, 3,5-dihydroxy benzyl alcohol, pubchem7418, acmc-1cjog
PubChem CID 34661
Nombre IUPAC 5-(hidroximetil)benceno-1,3-diol
SMILES C1=C(C=C(C=C1O)O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 5-Dihydroxybenzyl alcohol
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 181.0°C to 186.0°C
Color Beige rosáceo a blanco o gris
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (HO)2C6H3CH2OH
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.14
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,5-Dihydroxybenzyl alcohol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.