Learn More
Alcohol 3,5-dihidroxibencílico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11400788
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11400788 1 g 1 g
11410788 5 g 5 g
11420788 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11400788 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25248.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El alcohol 3,5-dihidroxibencílico puede usarse como monómero para la síntesis de una serie de macromoléculas de poliéter dendrítico monodisperso. Puede emplearse en la síntesis de dendrímeros basados en alcohol hidroxibencílico ligado a dimetilsililo.
Solubilidad
Soluble en DMSO y metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29654-55-5
Fórmula molecular C7H8O3
Peso molecular (g/mol) 140.138
Número MDL MFCD00016867
Clave InChI NGYYFWGABVVEPL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dihydroxybenzyl alcohol, 5-hydroxymethyl-1,3-benzenediol, 5-hydroxymethyl benzene-1,3-diol, 5-hydroxymethyl resorcinol, benzyl alcohol, 3,5-dihydroxy, 1,3-benzenediol, 5-hydroxymethyl, 3,5-dihydroxybenzylalcohol, 3,5-dihydroxy benzyl alcohol, pubchem7418, acmc-1cjog
PubChem CID 34661
Nombre IUPAC 5-(hidroximetil)benceno-1,3-diol
SMILES C1=C(C=C(C=C1O)O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dihydroxybenzyl alcohol
Punto de fusión 182°C to 186°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in DMSO,methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.14
Porcentaje de pureza 98%