Learn More
3,5-Dihidroxibenzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11327525
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11327525 1 g 1 g
11337525 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11327525 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05642.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 19179-36-3 | C7H5NO2 | 135.12 g/mol
3,5-Dihydroxybenzonitrile is used in the preparation of 3-hydroxy-5-methoxybenzonitrile using potassium carbonate as a reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3,5-dihidroxibenzonitrilo se utiliza en la preparación de 3-hidroxi-5-metoxibenzonitrilo, utilizando carbonato de potasio como reactivo.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19179-36-3
Fórmula molecular C7H5NO2
Peso molecular (g/mol) 135.12
Número MDL MFCD00016453
Clave InChI ABHOEQJNEOMTEK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzonitrile, 3,5-dihydroxy, benzonitrile,3,5-dihydroxy, 3,5-dihydroxy benzonitrile, 5-cyanoresorcinol, a-resorcylonitrile, pubchem13116, acmc-1bouo
PubChem CID 87952
Nombre IUPAC 3,5-dihidroxibenzonitrilo
SMILES OC1=CC(=CC(O)=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dihydroxybenzonitrile
Punto de fusión 185°C to 190°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3439
Beilstein 6322491
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.12
Porcentaje de pureza 98%