Learn More
Ácido 3,5-Dihidroxibenzoico, TRC
Código de producto. 30134563
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
50 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134563 100 g 100 g
30133333 50 g 50 g
30008875 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134563 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD451700100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-10-5
Fórmula molecular C7 H6 O4
Peso molecular (g/mol) 154.12
Sinónimo 3,5-Dihydroxybenzoic Acid, Terbutaline Sulphate Imp. A (EP), alpha-Resorcylic Acid, α-Resorcylic acid, 3,5-Dihydroxybenzoic acid, 5-Carboxyresorcinol, NSC 22948
Nombre IUPAC ácido 3,5-dihidroxibenzoico
SMILES OC(=O)c1cc(O)cc(O)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-Resorcylic acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6O4/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3,8-9H,(H,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.0266
Porcentaje de pureza >95%