Learn More
Éster metílico del ácido 3,5-dihidroxibenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,5-Dihydroxybenzoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 2150-44-9 |
| Fórmula molecular | C8 H8 O4 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | Benzoic acid, 3,5-dihydroxy-, methyl ester, α-Resorcylic acid, methyl ester (6CI,7CI,8CI), 3,5-Dihydroxybenzoic acid methyl ester, Methyl 3,5-dihydroxybenzoate, Methyl 3,5-hydroxybenzoate, Methyl α-resorcylate, NSC 61082, α-Resorcinol carboxylic acid methyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8O4/c1-12-8(11)5-2-6(9)4-7(10)3-5/h2-4,9-10H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1cc(O)cc(O)c1 |
| Nombre IUPAC | metil 3,5-dihidroxibenzoato |
| Peso molecular (g/mol) | 168.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 168.0423 |